Läs mer
2,6-Dimethoxypyridine-3-carboxylic acid, 99%
Produktkod. 10744872 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10744872 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 10744872 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436650100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 16727-43-8 | C8H9NO4 | 183.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dimethoxypyridine-3-carboxylic acid
CAS 16727-43-8
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 141.5°C to 142.8°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H9NO4
Kvantitet 10 g
Synonym 2,6-dimethoxynicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy-nicotinic acid, pubchem11091, acmc-1bphc, 3-pyridinecarboxylicacid, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxypyridine-3-carboxylic acid, 2,6-dimethoxy-3-pyridinecarboxylic acid
InChI-nyckel SDJQZCSCHUIITF-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=NC(=C(C=C1)C(=O)O)OC
IUPAC-namn 2,6-dimethoxypyridine-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 183.17
PubChem CID 853178
Formel vikt 183.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dimethoxypyridine-3-carboxylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.