Läs mer
2,6-Dimethoxypyridine, 98+%
Produktkod. 11439767
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439767 25 g 25g
11449767 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22746.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6231-18-1 | C7H9NO2 | 139.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6231-18-1
Molekylformel C7H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 139.15
MDL-nummer MFCD00006266
InChI-nyckel IBTGEEMBZJBBSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-dimethoxy, 2,6-dimethoxy pyridine, pyridine,2,6-dimethoxy, acmc-1b7tt, ksc494c3n, 2,6-dimethoxypyridine, 2,6-dimethoxypyridine 25g
PubChem CID 80378
IUPAC-namn 2,6-dimetoxipyridin
LEDER COC1=CC=CC(OC)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethoxypyridine
Kokpunkt 178°C to 180°C
Flampunkt 61°C (141°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1525332
Formel vikt 139.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.