Läs mer
2,6-Dimethoxytoluene, 98%
Produktkod. 11415197
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415197 100 g 100g
11405197 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415197 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22606.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 5673-07-4 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
2,6-Dimethoxytoluene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,6-Dimethoxytoluene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5673-07-4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethoxytoluene
Smältpunkt 37°C to 41°C
Kokpunkt 222°C
Flampunkt 96°C (204°F)
Odör Aromatic
Molekylformel C9H12O2
MDL-nummer MFCD00008374
Kvantitet 100 g
Beilstein 2045327
Synonym 2,6-dimethoxytoluene, benzene, 1,3-dimethoxy-2-methyl, 2-methyl-1,3-bis methyloxy benzene, 1,3-dimethoxy-2-methylbenzol, pubchem4545, acmc-1aqu0, 3-chloro-6-hydroxybiphenyl, 1,3-dimethoxy-2-methyl-benzene
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel FPEUDBGJAVKAEE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=CC=C1OC)OC
IUPAC-namn 1,3-dimetoxi-2-metylbensen
Molekylvikt (g/mol) 152.19
PubChem CID 79755
Formel vikt 152.19
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.