Läs mer
2,6-Dimethoxytoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethoxytoluene |
| CAS | 5673-07-4 |
| Molekylformel | C9H12O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1,3-Dimethoxy-2-methylbenzene, 2,6-Dimethoxytoluene, 2-Methyl-1,3-dimethoxybenzene, 2-Methylresorcinol Dimethyl Ether, NSC 62674, 1,3-Dimethoxy-2-methylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-7-8(10-2)5-4-6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3 |
| LEDER | COc1cccc(OC)c1C |
| IUPAC-namn | 1,3-dimethoxy-2-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vikt | 152.0837 |