Läs mer
2,6-dimetyl-1,4-dioxan (>85 %), TRC
Product Code. 30385325
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Product Code. Kvantitet
30385325 100 mg
1 options
Product Code. 30385325 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD479885100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethyl-1,4-dioxane
CAS 10138-17-7
Molekylformel C6 H12 O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 2,6-Dimethyl-1,4-Dioxane
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-5-3-7-4-6(2)8-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3
LEDER CC1COCC(C)O1
IUPAC-namn 2,6-dimetyl-1,4-dioxan
Molekylvikt (g/mol) 116.158
Formel vikt 116.084