Läs mer
2,6-dimetyl-2-heptanol, 99 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11461717
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461717 50 g 50g
11471717 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25691.18
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13254-34-7
Molekylformel C9H20O
Molekylvikt (g/mol) 144.258
MDL-nummer MFCD00072198
InChI-nyckel HGDVHRITTGWMJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-2-heptanol, 2-heptanol, 2,6-dimethyl, dimetol, freesiol, lolitol, dimethyl heptanol, acmc-20ao86, dimetol dimethyl heptanol, dsstox_cid_21424, dsstox_rid_79728
PubChem CID 83268
IUPAC-namn 2,6-dimetylheptan-2-ol
LEDER CC(C)CCCC(C)(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethyl-2-heptanol
Smältpunkt -10°C
Densitet 0.81
Kokpunkt 179°C to 181°C
Flampunkt 63°C (145°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.426
Kvantitet 50 g
Formel vikt 144.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.