Läs mer
2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione, 97+%
Produktkod. 11395017
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11395017 5 g 5g
11385017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042005.06
Request Bulk or Custom Format
Metallkelateringsmedel; beredning av metalldiketonater för MOCVD
2,6-dimetyl-3,5-heptandion är ett metallkelatbildande medel och det används vid framställning av metalldiketonater för metallorganisk kemisk ångdeposition (MOCVD).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18362-64-6
Molekylformel C9H16O2
Molekylvikt (g/mol) 156.225
MDL-nummer MFCD00015040
InChI-nyckel CEGGECULKVTYMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-3,5-heptanedione, diisobutyrylmethane, 3,5-heptanedione, 2,6-dimethyl, acmc-209ekw, 2,6-dimethyl-3,5-heptandione
PubChem CID 87597
IUPAC-namn 2,6-dimetylheptan-3,5-dion
LEDER CC(C)C(=O)CC(=O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione
Densitet 0.91 g/mL
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1224
Löslighetsinformation Slightly Soluble in water. (3.9g/L) (25°C)
Formel vikt 156.22
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.