Läs mer
2,6-Dimethyl-3-(phenylmethoxy)-aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethyl-3-(phenylmethoxy)-aniline |
| CAS | 70261-50-6 |
| Molekylformel | C15H17NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Benzyloxy-2,6-dimethylaniline, 2,6-dimethyl-3-(phenylmethoxy)-benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO/c1-11-8-9-14(12(2)15(11)16)17-10-13-6-4-3-5-7-13/h3-9H,10,16H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc(OCc2ccccc2)c(C)c1N |
| IUPAC-namn | 2,6-dimethyl-3-phenylmethoxyaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 227.3 |
| Formel vikt | 227.131 |