Läs mer
2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10742833 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10742833 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10742833 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367530010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 269410-25-5
Molekylformel C14H21BO3
Molekylvikt (g/mol) 248.13
MDL-nummer MFCD02093724
InChI-nyckel TYCKOBOJYNRIBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 4-hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester, 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzeneboronic acid, pinacol ester, 4-hydroxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, pinacol ester, 2,6-dimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 2,6-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenol, 2,6-dimethyl-4-4,4-5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 2-4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, phenol, 2,6-dimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2734649
IUPAC-namn 2,6-dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
LEDER CC1=CC(=CC(C)=C1O)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 104.0°C to 109.0°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vikt 248.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.