Läs mer
2,6-dimetyl-4-heptanon, >90 % (summa av 2,6-dimetyl-4-heptanon & 4,6-dimetyl-2-heptanon)
Beskrivning
2,6-dimetyl-4-heptanon används som beläggningslösningsmedel. Det är en aktiv komponent i mintolja. Det fungerar som ett dispergeringsmedel för hartser av organosoltyp. Det är involverat i den antigroende behandlingen av lökar och knölar. Vidare används det som lösningsmedel för nitrocellulosa. Utöver detta fungerar det som en mellanprodukt vid framställning av inhibitorer, aktiva farmaceutiska ingredienser och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,6-dimetyl-4-heptanon används som beläggningslösningsmedel. Det är en aktiv komponent i mintolja. Det fungerar som ett dispergeringsmedel för hartser av organosoltyp. Det är involverat i den antigroende behandlingen av lökar och knölar. Vidare används det som lösningsmedel för nitrocellulosa. Utöver detta fungerar det som en mellanprodukt vid framställning av inhibitorer, aktiva farmaceutiska ingredienser och färgämnen.
Löslighet Blandbar med etanol, eter, koltetraklorid, kloroform, bensen och de flesta organiska vätskor
.
Noter
Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel, starka syror och starka reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethyl-4-heptanone |
| Namnnotering | (summan av 2,6-dimetyl-4-heptanon och 4,6-dimetyl-2-heptanon) |
| Smältpunkt | -42 °C |
| Kokpunkt | 163 °C till 173 °C |
| Flampunkt | 47 °C (117 °F) |
| Odör | Obehagligt |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN1224 |
| Beilstein | 1743163 |
| Formel vikt | 142.24 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2,6-Dimethyl-4-heptanone, (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone)
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- MIXTURE LIST-Contain: Diisobutyl ketone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.