Läs mer
2,6-dimetyl-4-heptanon, >90 % (summa av 2,6-dimetyl-4-heptanon & 4,6-dimetyl-2-heptanon)
Produktkod. 11342857
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342857 2500 mL 2.5 L
11322857 100 mL 100ml
11332857 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11342857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16015.0F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 108-83-8 | C9H18O | 142,242 g/mol
2,6-dimetyl-4-heptanon används som beläggningslösningsmedel. Det är en aktiv komponent i mintolja. Det fungerar som ett dispergeringsmedel för hartser av organosoltyp. Det är involverat i den antigroende behandlingen av lökar och knölar. Vidare används det som lösningsmedel för nitrocellulosa. Utöver detta fungerar det som en mellanprodukt vid framställning av inhibitorer, aktiva farmaceutiska ingredienser och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,6-dimetyl-4-heptanon används som beläggningslösningsmedel. Det är en aktiv komponent i mintolja. Det fungerar som ett dispergeringsmedel för hartser av organosoltyp. Det är involverat i den antigroende behandlingen av lökar och knölar. Vidare används det som lösningsmedel för nitrocellulosa. Utöver detta fungerar det som en mellanprodukt vid framställning av inhibitorer, aktiva farmaceutiska ingredienser och färgämnen.
Löslighet Blandbar med etanol, eter, koltetraklorid, kloroform, bensen och de flesta organiska vätskor
.
Noter
Inkompatibel med starka baser, starka oxidationsmedel, starka syror och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-83-8
Molekylformel C9H18O
Molekylvikt (g/mol) 142.242
MDL-nummer MFCD00008940
InChI-nyckel PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk
PubChem CID 7958
IUPAC-namn 2,6-dimetylheptan-4-on
LEDER CC(C)CC(=O)CC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethyl-4-heptanone
Namnnotering (summan av 2,6-dimetyl-4-heptanon och 4,6-dimetyl-2-heptanon)
Smältpunkt -42 °C
Densitet 0.809
Kokpunkt 163 °C till 173 °C
Flampunkt 47 °C (117 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.414
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1224
Beilstein 1743163
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, eter, koltetraklorid, kloroform, bensen och de flesta organiska vätskor.
Formel vikt 142.24
Procent renhet >90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dimethyl-4-heptanone, (sum of 2,6-Dimethyl-4-heptanone & 4,6-Dimethyl-2-heptanone)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diisobutyl ketone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.