Läs mer
2,6-Dimethyl-4-heptanone, technical, remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Product Code. 10081610 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 L
2.5 L
20 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
missing translation for 'unitSize'
1 L
2.5 L
20 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning unitSize
10081610 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10645582 1 L Glasflaska 1 L
10736361 20 L Metall trumma 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10081610 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 149440025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-83-8 | C9H18O | 142.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-83-8 , 19549-80-5
Molekylformel C9H18O
Molekylvikt (g/mol) 142.24
MDL-nummer MFCD00008940
InChI-nyckel PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-4-heptanone, diisobutyl ketone, isovalerone, isobutyl ketone, valerone, diisobutylketone, diisobutilchetone, s-diisopropylacetone, di-isobutylcetone, dibk
PubChem CID 7958
IUPAC-namn 2,6-dimetylheptan-4-on
LEDER CC(C)CC(=O)CC(C)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dimethyl-4-heptanone
Namnnotering tech., 80%
CAS Min % 75.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -46°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8090g/mL, 0.809
Kokpunkt 169°C
Flampunkt 49°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 80%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2
Brytningsindex 1.4120 to 1.415
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 710
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble (0.05g/100 mL). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Viskositet 1.05 mPa.s (20°C)
Formel vikt 142.24
Procent renhet ≥75% (typically) exact percentage on the certificate of analysis, 96% min. (main compound plus isomer)
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dimethyl-4-heptanone, remainder mainly 4,6-dimethyl-2-heptanone
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.