missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,6-Dimethyl-4-(methoxycarbonyl)phenyl Acridine-9-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethyl-4-(methoxycarbonyl)phenyl Acridine-9-carboxylate |
| CAS | 1156506-80-7 |
| Molekylformel | C24H19NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 9-Acridinecarboxylic Acid 4-(Methoxycarbonyl)-2,6-dimethylphenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C24H19NO4/c1-14-12-16(23(26)28-3)13-15(2)22(14)29-24(27)21-17-8-4-6-10-19(17)25-20-11-7-5-9-18(20)21/h4-13H,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(C)c(OC(=O)c2c3ccccc3nc4ccccc24)c(C)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 385.41 |
| Formel vikt | 385.1314 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?