Läs mer
2,6-dimetyl-4-nitrofenol, 98 %
Produktkod. 11432847
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432847 5 g 5g
11442847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15472.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2423-71-4 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Den användes som intern standard vid bestämning av 4-nitrofenol och 3-metyl-4-nitrofenol i human urin genom vätskekromatografi kombinerat med tandemmasspektrometri. ,6-Dimetyl-4-nitrofenol användes för att studera dispositionskravet för bindning av p-nitrofenol och natrium-p-nitrofenolatliknande substrat med cyklohexaamylaos.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den användes som intern standard vid bestämning av 4-nitrofenol och 3-metyl-4-nitrofenol i mänsklig urin genom vätskekromatografi kombinerat med tandemmasspektrometri. ,6-Dimetyl-4-nitrofenol användes för att studera dispositionskravet för bindning av p-nitrofenol och natrium-p-nitrofenolatliknande substrat med cyklohexaamylaos.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2423-71-4
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.164
MDL-nummer MFCD00007339
InChI-nyckel FNORUNUDZNWQFF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 17030
IUPAC-namn 2,6-dimetyl-4-nitrofenol
LEDER CC1=CC(=CC(=C1O)C)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Smältpunkt ∼168°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1873275
Synonym 4-nitro-2,6-xylenol, 2,6-xylenol, 4-nitro, 4-nitro-2,6-dimethylphenol, phenol, 2,6-dimethyl-4-nitro, phenol,2,6-dimethyl-4-nitro, acmc-1cljn, 2, 4-nitro, intermediates-zcf02651, 2,6-dimethyl4-nitrophenol, phenol,6-dimethyl-4-nitro
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 167.17
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitro-2,6-xylenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.