Läs mer
2,6-dimetyl-4-nitrofenol, TRC
Produktkod. 30370187
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30370187 50 mg
30384714 100 mg
30386526 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30370187 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46015550MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2423-71-4
Molekylformel C8 H9 N O3
Molekylvikt (g/mol) 167.162
Synonym Phenol, 2,6-dimethyl-4-nitro-, 2,6-Xylenol, 4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol, 4-Nitro-2,6-dimethylphenol, 4-Nitro-2,6-xylenol, NSC 2990
IUPAC-namn 2,6-dimetyl-4-nitrofenol
LEDER Cc1cc(cc(C)c1O)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethyl-4-nitrophenol
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3/c1-5-3-7(9(11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
Formel vikt 167.0582