Läs mer
2,6-Dimethyl-4-piperidinol (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethyl-4-piperidinol (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 4733-70-4 |
| Molekylformel | C7H15NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,6-Dimethyl-4-hydroxypiperidine, 2,6-Dimethyl-piperidin-4-ol, 2,6-Lupetidin-4-ol, 4-Hydroxy-2,6-dimethylpiperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8-5/h5-9H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | N#Cc1c(F)cccc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.2 |