Läs mer
2,6-dimetyl-5-heptenal, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11363397
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363397 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11363397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017773.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 106-72-9 | Molekylformel: C9H16O | Molekylvikt: 140,226 g/mol
Den används av dofter som är avsedda att ha en speciell fruktig ton med en tendens till melon, gurka och pumpa. Den används främst som parfymmedel.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-72-9
Molekylformel C9H16O
Molekylvikt (g/mol) 140.226
MDL-nummer MFCD00006981
InChI-nyckel YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethyl-5-heptenal, melonal, 5-heptenal, 2,6-dimethyl, bergamal, 2,6-dimethyl-5-hepten-1-al, 2,6-dimethyl-5-heptanal, 2,6-dimethylhept-5-en-1-al, fema no. 2389, 2,6-dimethyl-2-hepten-7-al, 2,6-dimethyl-5-heptenal natural
PubChem CID 61016
IUPAC-namn 2,6-dimetylhept-5-enal
LEDER CC(CCC=C(C)C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethyl-5-heptenal
Densitet 0.879 g/mL
Kokpunkt 116 °C till 124 °C (100 mmHg)
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Brytningsindex 1.4441
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1989
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, paraffinolja. Olöslig i vatten.
Formel vikt 140.22
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.