missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,6-Dimethyl-d6-aniline, CDN

Produktkod. 30323987
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30323987 0.5 g 0.5g
30313022 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323987 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND65780.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylaniline-d6 (o-Xylidine-d6)
CAS 919785-81-2
Molekylformel C8 2H6 H5 N
Kvantitet 0.5 g
InChI formel InChI=1 S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5 H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])c1cccc(c1N)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 2,6-bis(trideuteriomethyl)aniline
Molekylvikt (g/mol) 127.22
Formel vikt 127.1268 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.