Läs mer
2,6-dimetyl-p-bensokinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11493754
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493754 25 g 25g
11473754 1 g 1g
11483754 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493754 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11342.14
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 527-61-7 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
2,6-dimetyl-p-bensokinon används som organiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,6-dimetyl-p-bensokinon används som organiska mellanprodukter.
Löslighet
Löslig i kloroform. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-61-7
Molekylformel C8H8O2
Molekylvikt (g/mol) 136.15
MDL-nummer MFCD00001605
InChI-nyckel SENUUPBBLQWHMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylbenzoquinone, 2,6-dimethyl-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethyl-p-benzoquinone, m-xyloquinone, 2,6-xyloquinone, 2,6-dimethylquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylbenzoquinone, p-benzoquinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-1,4-quinone
PubChem CID 68241
IUPAC-namn 2,6-dimetylcyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER CC1=CC(=O)C=C(C1=O)C
Spécification
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethyl-p-benzoquinone
Smältpunkt 69°C to 71°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2041345
Löslighetsinformation Soluble in chloroform. Insoluble in water.
Formel vikt 136.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.