Läs mer
2,6-Dimethyl-trans-2,6-octadiene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethyl-trans-2,6-octadiene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,6,8H2,1-4H3/b10-5+ |
| Formel vikt | 138.1409 |
| Procent renhet | >95% |