Läs mer
2',6'-dimetylacetanilid, 97 %
Produktkod. 11431717
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431717 100 g 100g
11421717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25687.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 2198-53-0 | C10H13NO | 163,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2198-53-0
Molekylformel C10H13NO
Molekylvikt (g/mol) 163.22
MDL-nummer MFCD00008675
InChI-nyckel NRPTXWYBRKRZES-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,6-dimethylphenyl acetamide, 2',6'-dimethylacetanilide, 2,6-dimethylacetanilide, 2',6'-acetoxylidide, acetamide, n-2,6-dimethylphenyl, n-acetyl-2,6-xylidine, n-acetyl-2,6-dimethylaniline, acetanilide, 2',6'-dimethyl, unii-68gzi4j9fm, 68gzi4j9fm
PubChem CID 16616
IUPAC-namn N-(2,6-dimetylfenyl)acetamid
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)NC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2',6'-Dimethylacetanilide
Smältpunkt 179 °C till 183 °C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 163.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.