Läs mer
2,6-dimetylanilin, 99 %
Produktkod. 11464050
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464050 100 g 100g
11474050 500 g 500g
11481858 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464050 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14512.22
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 87-62-7 | C8H11N | 121,18 g/mol
2,6-dimetylanilin används i läkemedel, som färgämnesmellanprodukter och i organisk syntes. Det används också vid produktion av antioxidanter, jordbruks-, läkemedels-, gummikemikalier och andra organiska målmolekyler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,6-dimetylanilin används i läkemedel, som färgämnesintermediärer och i organisk syntes. Det används också vid produktion av antioxidanter, jordbruks-, läkemedels-, gummikemikalier och andra organiska målmolekyler.
Löslighet
Något blandbar med vatten. Blandbar med etanol och dietyleter.
Anmärkningar
Den är känslig för luft och ljus. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-62-7
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00007747
InChI-nyckel UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-xylidine, 2-amino-m-xylene, o-xylidine, 2,6-dimethylbenzenamine, 2-amino-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylphenylamine, benzenamine, 2,6-dimethyl, 2,6-xylylamine, 2-amino-1,3-xylene, 1-amino-2,6-dimethylbenzene
PubChem CID 6896
ChEBI CHEBI:28738
IUPAC-namn 2,6-dimetylanilin
LEDER CC1=CC=CC(C)=C1N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylaniline
Smältpunkt 11 °C
Densitet 0.981
Kvantitet 100 g
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.56
UN-nummer UN1711
Beilstein 636332
Merck Index 14,10084
Kokpunkt 216 °C
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten. Blandbar med etanol och dietyleter.
Formel vikt 121.18
Procent renhet 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dimethylaniline
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dimethylaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.