Läs mer
2,6-dimetylanilin, 99 %
Beskrivning
2,6-dimetylanilin används i läkemedel, som färgämnesmellanprodukter och i organisk syntes. Det används också vid produktion av antioxidanter, jordbruks-, läkemedels-, gummikemikalier och andra organiska målmolekyler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,6-dimetylanilin används i läkemedel, som färgämnesintermediärer och i organisk syntes. Det används också vid produktion av antioxidanter, jordbruks-, läkemedels-, gummikemikalier och andra organiska målmolekyler.
Löslighet
Något blandbar med vatten. Blandbar med etanol och dietyleter.
Anmärkningar
Den är känslig för luft och ljus. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och halogener.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethylaniline |
| Smältpunkt | 11 °C |
| Densitet | 0.981 |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Kännetecken |
| Brytningsindex | 1.56 |
| UN-nummer | UN1711 |
| Beilstein | 636332 |
| Merck Index | 14,10084 |
| Kokpunkt | 216 °C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2,6-Dimethylaniline
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Dimethylaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.