Läs mer
2,6-Dimethylaniline, 99%
Produktkod. 11481858
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481858 1000 g 1000g
11464050 100 g 100g
11474050 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481858 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14512.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 87-62-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
2,6-dimetylanilin används i läkemedel, som färgämnesmellanprodukter och i organisk syntes. Det används också vid produktion av antioxidanter, jordbruks-, läkemedels-, gummikemikalier och andra organiska målmolekyler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,6-dimetylanilin används i läkemedel, som färgämnesintermediärer och i organisk syntes. Det används också vid produktion av antioxidanter, jordbruks-, läkemedels-, gummikemikalier och andra organiska målmolekyler.
Löslighet
Något blandbar med vatten. Blandbar med etanol och dietyleter.
Anmärkningar
Den är känslig för luft och ljus. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och halogener.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-62-7
Molekylformel C8H11N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
MDL-nummer MFCD00007747
InChI-nyckel UFFBMTHBGFGIHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-xylidine, 2-amino-m-xylene, o-xylidine, 2,6-dimethylbenzenamine, 2-amino-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylphenylamine, benzenamine, 2,6-dimethyl, 2,6-xylylamine, 2-amino-1,3-xylene, 1-amino-2,6-dimethylbenzene
PubChem CID 6896
ChEBI CHEBI:28738
IUPAC-namn 2,6-dimetylanilin
LEDER CC1=CC=CC(C)=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylaniline
Smältpunkt 11°C
Densitet 0.981
Kvantitet 1000 g
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.56
UN-nummer UN1711
Beilstein 636332
Merck Index 14,10084
Kokpunkt 216°C
Löslighetsinformation Slightly miscible with water. Miscible with ethanol and diethyl ether.
Formel vikt 121.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.