Läs mer
2,6-Dimethylaniline-d11, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethylaniline-d11 |
| CAS | 1092805-08-7 |
| Molekylformel | C8 D11 N |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Benzen-3,4,5-d3-amine-d2, 2,6-di(methyl-d3)- (ACI), 2,6-Di(methyl-d3)benzen-3,4,5-d3-amine-d2 (ACI), 2,6-Dimethylaniline-d11, 2,6-Dimethylaniline-D11 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5 H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D/hD2 |
| LEDER | [2 H]N([2 H])c1c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | N,N,3,4,5-pentadeuterio-2,6-bis(trideuteriomethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.2474 |
| Formel vikt | 132.1582 g/mol |
| Visa mer |