Läs mer
2,6-Dimethylaniline-d9, TRC
Produktkod. 30386864
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30386864 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30386864 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46219810MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylaniline-d9
CAS 1021325-45-0
Molekylformel C8 D9 H2 N
Kvantitet 10 mg
Synonym Benzen-3,4,5-d3-amine, 2,6-di(methyl-d3)- (ACI), 2,6-Di(methyl-d3)benzen-3,4,5-d3-amine (ACI), 2,6-Dimethylaniline-d9, 2,6-Dimethylaniline-D9, 2,6-Di(methyl-d3)aniline-3,4,5-d3
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D
LEDER [2H]c1c([2H])c(c(N)c(c1[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 3,4,5-trideuterio-2,6-bis(trideuteriomethyl)aniline
Molekylvikt (g/mol) 130.24
Formel vikt 130.1456