Läs mer
2,6-Dimethylaniline Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2,6-Dimethylaniline Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-dimethylaniline hydrochloride |
| CAS | 21436-98-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,6-dimethylaniline hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H11 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2,6-Dimethylaniline Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. A (EP), Lidocaine Imp. A (EP), Ropivacaine USP Related Compound A, Ropivacaine USP RC A, Ropivacaine Related Compound A as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Lidocaine Impurity A as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.Cc1cccc(C)c1N |
| IUPAC-namn | 2,6-dimethylaniline;hydrochloride |
| Visa mer |