Läs mer
2,6-Dimethylaniline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-dimethylaniline hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N.ClH/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9;/h3-5H,9H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 157.0658 |
| Procent renhet | >95% |