Läs mer
2,6-dimetylanilin, Mikromol™
Produktkod. 17901076
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17901076 100 mg
1 options
Produktkod. 17901076 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0102.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
2,6-dimetylanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylaniline
CAS 87-62-7
Analyt- eller komponentnamn 2,6-Dimethylaniline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H11 N
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Bupivacaine Hydrochloride Imp. F (EP), Bupivacaine Imp. F (EP), Lidocaine Hydrochloride Imp. A (EP), Lidocaine Imp. A (EP), Mepivacaine Hydrochloride Imp. A (EP), Mepivacaine Imp. A (EP), Xylazine Hydrochloride Imp. A (EP), Xylazine Imp. A (EP), Ropivacaine USP Related Compound A, Ropivacaine USP RC A, 2,6-Dimethylaniline, 2,6-Xylidine, Ropivacaine Related Compound A, Bupivacaine Hydrochloride Impurity F, Lidocaine Hydrochloride Impurity A, Mepivacaine Hydrochloride Impurity A, Xylazine Hydrochloride Impurity A, Bupivacaine Impurity F, Lidocaine Impurity A, Mepivacaine Impurity A, Xylazine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
LEDER Cc1cccc(C)c1N
IUPAC-namn 2,6-dimetylanilin
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 121,0891 g/mol