Läs mer
2,6-Dimethylaniline, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethylaniline |
| Smältpunkt | 10°C to 12°C |
| Densitet | 0.98 g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 1 L |
| MDL-nummer | MFCD00007747 |
| Synonym | 2,6-Dimethylaniline, vic.-m-Xylidine, 2,6-Dimethylaniline |
| Kokpunkt | 216°C/1013 hPa |