Läs mer
2,6-dimetylanilin, TRC
Produktkod. 17944305
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17944305 100 g
17904205 10 g
17983315 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17944305 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD462195100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-62-7
Molekylformel C8 H11 N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Synonym 2,6-Xylidine (8CI), 2,6-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylaminobenzene, 2,6-Dimethylaniline, 2,6-Dimethylphenylamine, 2,6-Xylylamine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-1,3-xylene, 2-Amino-m-xylene, NSC 7098, o-Xylidine
IUPAC-namn 2,6-dimetylanilin
LEDER Cc1cccc(C)c1N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylaniline
Kvantitet 100 g
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Formel vikt 121.0891
Procent renhet >95%