Läs mer
2,6-Dimethylaniline, TRC
Produktkod. 17904205
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17904205 10 g
17944305 100 g
17983315 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17904205 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46219510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-62-7
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylaniline
Formel vikt 121.0891
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
IUPAC-namn 2,6-dimethylaniline
Molekylformel C8 H11 N
Molekylvikt (g/mol) 121.18
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER Cc1cccc(C)c1N
Synonym 2,6-Xylidine (8CI), 2,6-Dimethylbenzenamine, 1-Amino-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylaminobenzene, 2,6-Dimethylaniline, 2,6-Dimethylphenylamine, 2,6-Xylylamine, 2-Amino-1,3-dimethylbenzene, 2-Amino-1,3-xylene, 2-Amino-m-xylene, NSC 7098, o-Xylidine
Visa mer Visa mindre
Specifikationer
Kvantitet 10 g