Läs mer
2,6-Dimethylanisole, 98+%
Produktkod. 11474267
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474267 100 g 100g
11464267 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20365.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1004-66-6 | C9H12O | 136.19 g/mol
2,6-dimetylanisol används som en farmaceutisk mellanprodukt. Metoximetacyklofaner framställs av 2,6-dimetylanisol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,6-dimetylanisol används som en farmaceutisk mellanprodukt. Metoximetacyklofaner framställs av 2,6-dimetylanisol.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1004-66-6
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.19
MDL-nummer MFCD00008380
InChI-nyckel GFNZJAUVJCGWLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylanisole, 2-methoxy-m-xylene, benzene, 2-methoxy-1,3-dimethyl, 1,3-dimethyl-2-methoxybenzene, pubchem4115, 2,6-dimethyl anisole, acmc-1buuc, ksc493q8r, 2,6-dimethylphenyl methyl ether
PubChem CID 66088
IUPAC-namn 2-metoxi-1,3-dimetylbensen
LEDER COC1=C(C)C=CC=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylanisole
Densitet 0.962
Kvantitet 100 g
Brytningsindex 1.503
Beilstein 1858509
Kokpunkt 181°C to 182°C
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 136.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.