missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,6-Dimethylanthracene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethylanthracene |
| CAS | 613-26-3 |
| Molekylformel | C16 H14 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14/c1-11-3-5-13-10-16-8-12(2)4-6-14(16)9-15(13)7-11/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc2cc3cc(C)ccc3cc2c1 |
| IUPAC-namn | 2,6-dimethylanthracene |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.28 |
| Formel vikt | 206.1096 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?