Läs mer
2,6-Dimethylanthraquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethylanthraquinone |
| CAS | 3837-38-5 |
| Molekylformel | C16 H12 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O2/c1-9-3-5-11-13(7-9)15(17)12-6-4-10(2)8-14(12)16(11)18/h3-8H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc2C(=O)c3cc(C)ccc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 2,6-dimethylanthracene-9,10-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.27 |
| Formel vikt | 236.0837 |