Läs mer
2,6-Dimethylbenzaldehyde, 97%
Produktkod. 15441749
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441749 25 g 25g
15431749 5 g 5g
15451749 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15441749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64503.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1123-56-4 | C9H10O | 134.178 g/mol
En aldehydhaltig byggsten som används för proteomikforskning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning En aldehydhaltig byggsten som
används för proteomikforskning
. Löslighet
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara borta från luft. Förvara på en sval, torr plats i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1123-56-4
Molekylformel C9H10O
Molekylvikt (g/mol) 134.178
MDL-nummer MFCD00128003
InChI-nyckel QOJQBWSZHCKOLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-xylene-2-carboxaldehyde, 2,6-dimethyl-benzaldehyde, 2-formyl-m-xylene, benzaldehyde, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzaldehyd, acmc-1bown, 2,6-dimethyl benzaldehyde, ksc493s1p, pharmabridge p-2713, 2,6-dimethylbenzaldehyde
PubChem CID 583841
IUPAC-namn 2,6-dimetylbensaldehyd
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylbenzaldehyde
Smältpunkt 27°C to 30°C (literature)
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 230°C (literature)
Flampunkt 96°C (205°F)
Brytningsindex 1.548
Kvantitet 25 g
Beilstein 907019
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 134.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.