Läs mer
2,6-dimetylbensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11490468
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490468 5 g 5g
11480468 1 g 1g
11400478 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24613.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100379-00-8 | C8H11BO2 | 149,98 g/mol
Det används som reagens för palladiumkatalyserade Suzuki-Miyaura-kopplingsreaktioner, Pd-katalyserade homokopplingar, Rhodium(I)-katalyserade 1,4-additionsreaktioner. Det används vid framställning av proteinkinashämmare, G Protein-Coupled Receptor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som reagens för palladiumkatalyserade Suzuki-Miyaura-kopplingsreaktioner, Pd-katalyserade homokopplingar, rhodium(I)-katalyserade 1,4-additionsreaktioner. Det används vid framställning av proteinkinashämmare, G Protein-Coupled Receptor.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100379-00-8
Molekylformel C8H11BO2
Molekylvikt (g/mol) 149.98
MDL-nummer MFCD01009693
InChI-nyckel ZXDTWWZIHJEZOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylphenyl boronic acid, 2,6-dimethylbenzeneboronic acid, 2,6-dimethylphenyl boranediol, 2,6-dimethylboronic acid, m-xylene-2-boronic acid, 2,6-dimethyl-phenylboronic acid, boronic acid, 2,6-dimethylphenyl, 2-borono-m-xylene, pubchem16357, acmc-1c3za
PubChem CID 583322
IUPAC-namn (2,6-dimetylfenyl)borsyra
LEDER CC1=CC=CC(C)=C1B(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid
Smältpunkt 120 °C till 126 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 149.99
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.