Läs mer
2,6-Dimethylbenzoic acid, 98+%
Produktkod. 11427257
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427257 1 g 1g
11437257 5 g 5g
11447257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15014.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 632-46-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-46-2
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.177
MDL-nummer MFCD00002483
InChI-nyckel HCBHQDKBSKYGCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzoicacid, 2,6-dimethyl-benzoic acid, vic-m-xylylic acid, 2,6-dimethyl benzoic acid, m-xylene-2-carboxylic acid, 2,6-dimethylbenzene carboxylic acid, benzoic acid, 2,6-dimethyl-7ci,8ci,9ci, zlchem 286, vic.-m-xylylic acid
PubChem CID 12439
ChEBI CHEBI:64827
IUPAC-namn 2,6-dimetylbensoesyra
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylbenzoic acid
Smältpunkt 114°C to 117°C
Kvantitet 1 g
Odör Odorless
Beilstein 1863791
Formel vikt 150.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.