Läs mer
2,6-Dimethylbenzoic acid, 99%
Produktkod. 10675412 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10675412 5 g Glass bottle 5g
10464915 1 g Glass bottle 1g
10563531 10 g Glass bottle 10g
10296923 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10675412 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 169010050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 632-46-2 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-46-2
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00002483
InChI-nyckel HCBHQDKBSKYGCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylbenzoicacid, 2,6-dimethyl-benzoic acid, vic-m-xylylic acid, 2,6-dimethyl benzoic acid, m-xylene-2-carboxylic acid, 2,6-dimethylbenzene carboxylic acid, benzoic acid, 2,6-dimethyl-7ci,8ci,9ci, zlchem 286, vic.-m-xylylic acid
PubChem CID 12439
ChEBI CHEBI:64827
IUPAC-namn 2,6-dimethylbenzoic acid
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dimethylbenzoic acid
Smältpunkt 114.0°C to 117.0°C
CAS Min % 98.5
Färg Cream to White
CAS Max % 100.0
Kvantitet 5 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Crystalline Powder
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel (CH3)2C6H3COOH
Beilstein 01, 259
Formel vikt 150.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dimethylbenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.