Läs mer
2,6-Dimethylbenzonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10501852 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10501852 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10501852 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 355590010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dimethylbenzonitrile
Smältpunkt 88.0°C to 92.0°C
CAS 6575-13-9
CAS Min % 98.5
Färg Beige
CAS Max % 100.0
Kvantitet 1 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Crystalline Powder
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Molekylformel C9H9N
MDL-nummer MFCD00037166
Synonym benzonitrile, 2,6-dimethyl, unii-1zh37s5b0z, 2,6-dimethylbenzenecarbonitrile, 2,6-dimethyl-benzonitrile, 2-cyano-m-xylene, ksc494c5t, 2,6-dimethylbenz0nitrile, 3-cyano-2,4-dimethylphenyl
InChI-nyckel QSACPWSIIRFHHR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)C#N
IUPAC-namn 2,6-dimethylbenzonitrile
Molekylvikt (g/mol) 131.18
PubChem CID 81057
Formel vikt 131.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dimethylbenzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.