Läs mer
2,6-dimetylbensokinon, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10030780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10030780 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10030780 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 116040010
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dimethylbenzoquinone
Namnnotering 97%
CAS 527-61-7
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 69°C to 74°C
Färg Gul till brun
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H8O2
MDL-nummer MFCD00001605
Kvantitet 1 g
Beilstein 07, 657
Synonym 2,6-dimethylbenzoquinone, 2,6-dimethyl-1,4-benzoquinone, 2,6-dimethyl-p-benzoquinone, m-xyloquinone, 2,6-xyloquinone, 2,6-dimethylquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-dimethyl, 3,5-dimethylbenzoquinone, p-benzoquinone, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-1,4-quinone
InChI-nyckel SENUUPBBLQWHMF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=O)C=C(C1=O)C
IUPAC-namn 2,6-dimetylcyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 136.15
PubChem CID 68241
Formel vikt 136.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Needle-like Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dimethylbenzoquinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.