Läs mer
2,6-Dimethylbenzoquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethylbenzoquinone |
| CAS | 527-61-7 |
| Molekylformel | C8H8O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4H,1-2H3 |
| LEDER | CC1=CC(=O)C=C(C)C1=O |
| IUPAC-namn | 2,6-dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.14 |
| Formel vikt | 136.0524 |