Läs mer
2,6-Dimethylbenzyl bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethylbenzyl bromide |
| CAS | 83902-02-7 |
| Molekylformel | C9H11Br |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(Bromomethyl)-1,3-dimethylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11Br/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)6-10/h3-5H,6H2,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cccc(C)c1CBr |
| IUPAC-namn | 2-(bromomethyl)-1,3-dimethylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.09 |
| Formel vikt | 198.0044 |