Läs mer
2,6-Dimethylbenzyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15535976 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15535976 100 g 100g
15515976 5 g 5g
15525976 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15535976 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 457471000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 5402-60-8
Molekylformel C9H11Cl
Molekylvikt (g/mol) 154.64
InChI-nyckel HPVRFWQMBYLJRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylbenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylbenzylchloride, 2,6-dimethyl benzylchloride, 1-chloromethyl-2,6-dimethylbenzene, 2-chloromethyl-1,3-dimethyl-benzene, 2-chloromethyl-m-xylene, benzene, 2-chloromethyl-1,3-dimethyl, 2, 6-dimethylbenzyl chloride
PubChem CID 221154
IUPAC-namn 2-(chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)C)CCl
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylbenzyl chloride
Smältpunkt 33.0°C
Kokpunkt 100°C (2.0 kPa)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 154.64
Procent renhet 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 98%
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.