Läs mer
2,6-dimetylcyklohexanol, 99%, blandning av isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-116734 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
5g
Produktkod. 10673363
Brand: Thermo Scientific Acros 149810050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5337-72-4 | C8H16O | 128.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5337-72-4
Molekylformel C8H16O
Molekylvikt (g/mol) 128.21
MDL-nummer MFCD00001502
InChI-nyckel MOISVRZIQDQVPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethylcyclohexyl alcohol, ambsclk-255, cyclohexanol,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-cyclohexanol, acmc-20ao81, 2,6-dimethylcyclohexanol,c&t, 2,6-dimethyl-cyclohexan-1-ol, 2,6-dimethylcyclohexanol, mixture of isomers
PubChem CID 21428
IUPAC-namn 2,6-dimetylcyklohexan-1-ol
LEDER CC1CCCC(C1O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dimethylcyclohexanol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.9400g/mL, 0.94
Kokpunkt 174.4°C
Flampunkt 55°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C6H9OH
Brytningsindex 1.4585 to 1.4615
Kvantitet 5 g
Beilstein 06, 18
Formel vikt 128.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dimethylcyclohexanol, mixture of isomers
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.