Läs mer
2,6-Dimethylcyclohexanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethylcyclohexanol |
| CAS | 5337-72-4 |
| Molekylformel | C8 H16 O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h6-9H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CC1CCCC(C)C1O |
| IUPAC-namn | 2,6-dimethylcyclohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.212 |
| Formel vikt | 128.12 |