Läs mer
2,6-Dimethylcyclohexanone, cis + trans, 99%
Produktkod. 11490493
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11490493
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12647.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 2816-57-1 | C8H14O | 126.199 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2816-57-1
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.199
MDL-nummer MFCD00001637
InChI-nyckel AILVYPLQKCQNJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,6-dimethyl, cyclohexanone,6-dimethyl, 2,6-dimethyl cyclohexanone, 2,6-dimethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2,6-dimethyl, 2,6-dimethylcyclohexanone,c&t, 2,6-dimethyl-cyclohexan-1-one, 2,6-dimethylcyclohexanone cis + trans, 2,6-dimethylcyclohexanone, cis + trans
PubChem CID 17780
IUPAC-namn 2,6-dimethylcyclohexan-1-one
LEDER CC1CCCC(C1=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylcyclohexanone
Namnnotering cis + trans
Densitet 0.918
Kokpunkt 174°C to 176°C
Flampunkt 51°C (123°F)
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1099000
Formel vikt 126.2
Procent renhet 99%