missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,6-Dimethylcyclohexanone, cis + trans, 99%

Produktkod. p-7020624
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11490493

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12647.14

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 2816-57-1 | C8H14O | 126.199 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2816-57-1
Molekylformel C8H14O
Molekylvikt (g/mol) 126.199
MDL-nummer MFCD00001637
InChI-nyckel AILVYPLQKCQNJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,6-dimethyl, cyclohexanone,6-dimethyl, 2,6-dimethyl cyclohexanone, 2,6-dimethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2,6-dimethyl, 2,6-dimethylcyclohexanone,c&t, 2,6-dimethyl-cyclohexan-1-one, 2,6-dimethylcyclohexanone cis + trans, 2,6-dimethylcyclohexanone, cis + trans
PubChem CID 17780
IUPAC-namn 2,6-dimethylcyclohexan-1-one
LEDER CC1CCCC(C1=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,6-Dimethylcyclohexanone
Namnnotering cis + trans
Densitet 0.918
Kokpunkt 174°C to 176°C
Flampunkt 51°C (123°F)
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1099000
Formel vikt 126.2
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.