Läs mer
2,6-dimetylmorfolin, 97%, blandning av isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4812714 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11916811
Brand: Thermo Scientific Acros 155340250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 141-91-3 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-91-3
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.17
InChI-nyckel HNVIQLPOGUDBSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym morpholine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl morpholine, 2,6-dimethylmorfolin, 2,6-dimethylmorfolin czech, ccris 5910, trans-2,6-dimethylmorpholine, 2,6-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydro-4h-1,4-oxazine, 2,6-dimethyl-morpholine, 2,6-dimethylmorpholine, cis + trans, acmc-209nod
PubChem CID 110862
IUPAC-namn 2,6-dimetylmorfolin
LEDER CC1CNCC(O1)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Dimethylmorpholine
Smältpunkt -85.0°C
Densitet 0.9350g/mL, 0.935
Kokpunkt 147.0°C
Flampunkt 48°C
Analysprocentintervall 96% min. (mixture of isomers) (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 25 g
Formel vikt 115.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Dimethylmorpholine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.