Läs mer
2,6-Dimethylnaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Dimethylnaphthalene |
| CAS | 581-42-0 |
| Molekylformel | C12 H12 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Naphthalene, 2,6-dimethyl-, 2,6-Dimethylnaphthalene, NSC 36852 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12/c1-9-3-5-12-8-10(2)4-6-11(12)7-9/h3-8H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1ccc2cc(C)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 2,6-dimethylnaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.22 |
| Formel vikt | 156.0939 |